Hygromycin B
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
A5347.0100EA 111 EUR
A5347.0100
Hygromycin B
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Molecular Weight: 527,5 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06795479
CAS-Nummer: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1,I