Hygromycin B
Lieferant: STRATAGENE EUROPE
|
Gefahr
|
STRA200715EA
0
EUR
STRA200715
Hygromycin B
Hygromycin B
Formel:
C₂₀H₃₇N₃O₁₃ Molecular Weight: 527,5 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06795479 CAS-Nummer: 31282-04-9 EINECS: 250-545-5 UN: 3462 ADR: 6.1,I |