PBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (phosphatgepufferte Salzösung), ultrarein
Lieferant: Avantor
VWR®
J373-4LEA 280 EUR
J373-4L
PBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (phosphatgepufferte Salzösung), ultrarein
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
  • Keine DNasen, RNasen oder Proteasen nachgewiesen
  • pH @25 °C (10% in Wasser): 7,3 - 7,5
  • Leitfähigkeit (10% in Wasser): 14000 - 17000 mhos