EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 0.5 mol/l in wässriger Lösung

Lieferant: UPSTATE TECHNOLOGY

Synonyme: Idranal® IIKestranal® AEdetinsäureEthylendinitrilotetratetraessigsäureEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure

UPST20-158EA 0 EUR
UPST20-158
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 0.5 mol/l in wässriger Lösung
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molecular Weight: 292,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR