Dragendorff-Reagenz, Sprühreagenz für DC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02035.0100EA 70.3 EUR
1.02035.0100
Dragendorff-Reagenz, Sprühreagenz für DC, Supelco®
Dragendorffs Reagenz
Siedepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00283106
CAS-Nummer: 39775-75-2
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Point 77 °C
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid