Schlauch-Verschlussklammern für Dialysemembranen, universal
Lieferant: Spectrum
Spectrum™
514-0656EA 166 EUR
514-0656 514-0645 514-0657 514-0646 514-0658 514-0647 514-0659 514-0648 514-0652 514-0642 514-0653 514-0643 514-0654 514-0655 514-0644 514-0650 514-0651 514-0649
Schlauch-Verschlussklammern für Dialysemembranen, universal
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Polyamid, farbig
  • Erhältlich in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifizierung
  • Für Membrantypen: Biotech CE, RC & PVDF; Standard RC
  • Sterilisation: Gammabestrahlung oder Ethylenoxid (nicht autoklavierbar)
Universal-Verschlussklammern wurden speziell mit sanften Dichtungsrippen entwickelt und sind der ideale Allzweckverschluss, der eine zuverlässige Abdichtung bei allen Membranqualitäten, -typen und -stärken gewährleistet.