Homogenisierpipette
Lieferant: Funke-Gerber
614-0172EA 19.7 EUR
614-0172
Homogenisierpipette
Pipetten Vollpipetten
Glas, 2 Marken (5 und 25 ml), mit Stopfen
Außendurchmesser: 24 mm
Länge ohne Stopfen: 152 mm