Gesichtsschutz, Peltor™ MultiVisor™-System V4F
Lieferant: 3M
Peltor™ MultiVisor™
MMMAV4FEA 35.5 EUR
MMMAV4F
Gesichtsschutz, Peltor™ MultiVisor™-System V4F
Gesichtsschutz
Klares PC-Visier mit Sonnenblende. Kompatibel mit allen Peltor™-Helmen.
  • Extrem schlagfestes klares Visier
  • Hergestellt aus hochwertigem Polycarbonat mit hervorragender Schlag- und Kratzfestigkeit
  • Geeignet für die Kombination mit Helmen
Temperaturbereich: −40...+130 °C
Dicke: 1 mm
Poids: 110 g