Kleinbrutschränke, B28
Lieferant: Binder
390-6032EA 1297 EUR
390-6032
Kleinbrutschränke, B28
Brutschränke Kleinbrutschränke
Kleingerät mit hydraulisch-mechanischer Regelung für genaue und zuverlässige Brutbedingungen. Optimaler Temperaturbereich bei 37 °C. Durch die Verwendung von verzinktem Stahlblech und durchgängiger Pulverbeschichtung ist das Gehäuse maximal korrosionsgeschützt. Hydraulisch-mechanischer Thermostat mit analogem Zeigerthermometer.
  • Erhältlich mit oder ohne unabhängigem Temperaturwählwächter TC-Klasse 1 - falls alle anderen Kontrolleinheiten ausfallen, stoppt der Temperaturbegrenzer der Klasse 1 zum Schutz des Brutschrankes die Beheizung etwa 10 °C über der Maximaltemperatur des Geräts
  • Robust und platzsparend
  • Innere Glastür
Lieferumfang: Wird mit zwei Einschüben aus verchromtem Stahl geliefert.