Natriumformiat ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Ameisensäure Natriumsalz
J961-100GEA
124
EUR
J961-100G
Natriumformiat ≥99% ACS
Natriumformiat
Formel:
HCO₂Na Molecular Weight: 68,01 g/mol Schmelzpunkt: 257,31 °C Dichte: 1,919 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013101 CAS-Nummer: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Merck Index: 13,08694 |
Spezifikation Testergebnisse
Calcium | < 0,005% |
Chloride | ≤ 0,001% |
Heavy Metals | ≤ 0,0005% |
Insolubles | ≤ 0,005% |
Iron | ≤ 0,0005% |
Purity | ≥ 99% |
Sulphate | ≤ 0,001% |