Lithiumchlorid 1 mol/l in Ethanol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
62481-250ML-FEA 89.7 EUR
62481-250ML-F
Lithiumchlorid 1 mol/l in Ethanol, Supelco®
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
UN: 1170
ADR: 3,II