Betain, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: TMG
SIAL61962-50GEA 0 EUR
SIAL61962-50G SIAL61962-250G
Betain, SAFC®
Betain
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012123
CAS-Nummer: 107-43-7
EINECS: 203-490-6