Guanosin, Ultrareine Qualität für die Biochemie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
0193-100GEA 305 EUR
0193-100G
Guanosin, Ultrareine Qualität für die Biochemie
Guanosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₅
Molecular Weight: 283,24 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010182
CAS-Nummer: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Em(252.5nm,0.01M PO₄ Puffer) 12500 - 15000