Uridin
Lieferant: Molekula
MOLEM20959741EA 0 EUR
MOLEM20959741
Uridin
Uridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₆
Molecular Weight: 244,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006526
CAS-Nummer: 58-96-8
EINECS: 200-407-5