Uridin
Lieferant: Serva
SERA37850.03EA 0 EUR
SERA37850.03 SERA37850.01
Uridin
Uridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₆
Molecular Weight: 244,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006526
CAS-Nummer: 58-96-8
EINECS: 200-407-5