Reinraum-Staubbindetuch, Tax-Fre®
Lieferant: Contec
CONTTAX-FREEA 300 EUR
CONTTAX-FRE
Reinraum-Staubbindetuch, Tax-Fre®
Dieses Staubbindetuch aus Vlies wurde speziell entwickelt, um Verschmutzungen von Oberflächen zu entfernen, ohne dabei den Haftstoff auf die Oberfläche zu übertragen. Der einzigartige Polymerhaftstoff verleiht dem Tax-Fre®-Tuch ein weiches, trockenes Gefühl, frei von Klebrigkeit oder Steifigkeit.
  • Einzigartiger Haftstoff ähnelt dem Klebstoff bei abnehmbaren Haftnotizen
  • Eliminiert das Risiko der Übertragung des Haftstoffs vom Wischtuch auf die Oberfläche oder auf die Handschuhe
  • Sehr geringe Freisetzung von Partikeln
  • Druckempfindliche Haftstoffformel: Je fester Sie drücken, desto besser funktioniert es
  • Offene Oberflächenstruktur maximiert Reinigungswirkung und Schmutzaufnahmekapazität
Farbe: Weiß