VWR® Ready Ladder™, DNA-Leiter, 50 bp
Lieferant: Avantor
VWR®
N746-100RXNEA 192 EUR
N746-100RXN
VWR® Ready Ladder™, DNA-Leiter, 50 bp
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Leiter mit 10 Fragmenten von 50 bis 500 bp zur einfachen Bandenidentifizierung. Gebrauchsfertige und vorgemischte Lösung mit Ladefarbstoff.