N-Hydroxysuccinimid
Lieferant: NOVABIOCHEM
Synonyme:
1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
8.51056.0100
8.51056.0025
01-62-0009-100EA
84.9
EUR
01-62-0009-100
01-62-0009-25
N-Hydroxysuccinimid
N-Hydroxysuccinimide
Formel:
C₄H₅NO₃ Molecular Weight: 115,09 g/mol Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005516 CAS-Nummer: 6066-82-6 EINECS: 228-001-3 |