Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼40000 ≥99%, hochrein (K30)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: PolyvidonPoly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen]PVP
0507-500GEA 452 EUR
0507-500G
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼40000 ≥99%, hochrein (K30)
Polyvinylpyrrolidon
Übliches Reagenz für Nukleinsäurehybridisations-Schritt zur Detektion von DNA/RNA
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Schwermetalle < 0,001 %
pH (5%, Wasser)@25°C 3-7
Reinheit (trockene Basis) > 99 %