TRITON™ X-305 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lieferant: Uptima
|
Gefahr
|
UPTIUP708534EA
0
EUR
UPTIUP708534
UPTIUP708535
TRITON™ X-305 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
TRITON™ X-305 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
9002-93-1 UN: 3082 ADR: 9,III |