o-Kresolphthalein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C85778-10GEA 41.4 EUR
C85778-10G
o-Kresolphthalein, Sigma-Aldrich®
o-Kresolphthalein
Formel: C₂₂H₁₈O₄
Molecular Weight: 346,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005912
CAS-Nummer: 596-27-0
EINECS: 209-881-8