Natriummethanolat 1 mol/l in Methanol

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: NatriummethoxidMethanol NatriumsalzNatriummethylat

KRAF04615.4700EA 347 EUR
KRAF04615.4700 KRAF04615.3700
Natriummethanolat 1 mol/l in Methanol
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Molecular Weight: 54,02 g/mol
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR