Pluronic® F-68
Lieferant: Molekula
Synonyme: Synperonic® F68Lutrol® F68PEG-PPG-PEGKolliphor® P 188Pluronic® F-68
MOLE89483155-500GEA 200 EUR
MOLE89483155-500G
Pluronic® F-68
Kolliphor® P 188 (Lutrol® F68, Pluronic® F-68, Synperonic® F68)
Formel: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
Molecular Weight: 8400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082049
CAS-Nummer: 9003-11-6