Carbenicillin Dinatriumsalz
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLEM32113067EA 0 EUR
MOLEM32113067
Carbenicillin Dinatriumsalz
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Molecular Weight: 422,363 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8