o-Kresolphthalein-Komplexon
Lieferant: Molekula
Synonyme: Phthaleinpurpur
MOLEM82452467EA 0 EUR
MOLEM82452467
o-Kresolphthalein-Komplexon
o-Kresolphthalein-Komplexon
Formel: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
Molecular Weight: 636,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005911
CAS-Nummer: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8