Creatin (N-Amidinosarkosin) Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALC3630-100GEA 100 EUR
SIALC3630-100G SIALC3630-1KG
Creatin (N-Amidinosarkosin) Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Creatin (N-Amidinosarkosin) Monohydrat
Formel: C₄H₉N₃O₂·1H₂O
Molecular Weight: 149,15 g/mol (131,13 anhy)
MDL: MFCD00071582
CAS-Nummer: 6020-87-7
EINECS: 200-306-6