Auramin O, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A9655-25GEA 146 EUR
A9655-25G
Auramin O, Sigma-Aldrich®
Auramin O
Formel: C₁₇H₂₂ClN₃
Molecular Weight: 303,84 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012484
CAS-Nummer: 2465-27-2
EINECS: 219-567-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III