Naphthol AS-MX-phosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N4875-100MG N4875-1G N4875-500MG
SIALN4875-100MGEA 69.8 EUR
SIALN4875-100MG SIALN4875-1G SIALN4875-500MG
Naphthol AS-MX-phosphat, Sigma-Aldrich®
Naphthol AS-MX-phosphat
Formel: C₁₉H₁₈NO₅P
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00042711
CAS-Nummer: 1596-56-1
EINECS: 216-480-1