Naphthol AS-phosphat ≥99% (durch TLC) für die Histologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N5625-1GEA
599
EUR
N5625-1G
N5625-500MG
Naphthol AS-phosphat ≥99% (durch TLC) für die Histologie, Sigma-Aldrich®
Naphthol AS-phosphat
Formel:
C₁₇H₁₄NO₅P Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
13989-98-5 EINECS: 237-789-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) | White to Off White |
Appearance (Form) | Powder |
Solubility (Colour) | Very Faint Yellow to Light Yellow |
Solubility (Turbidity), 50 mg/ml EtOH | Clear |
Phosphorus (P) | 8.5 - 9.3 % |
Purity (TLC) | ≥99 % |
1H NMR Spectrum | Conforms to Structure |
Recommended Retest Period | 4 years |