Ponceau S, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
0860-100GEA 308 EUR
0860-100G 0860-50G 0860-500G
Ponceau S, hochrein
Ponceau S
Ein Ersatz für Fuchsin Säure in Van Gieson Färbung.. Auch einsetzbar für Proteinfärbung nach Elektrophorese.
Formel: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Molecular Weight: 760,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003892
CAS-Nummer: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNase none detected
Em (520 nm, Water) ≥27000
Loss on drying ≤6%
Protease none detected
RNase none detected
Solubility (0.1%, Water) pass