Ponceau S, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
K793-500MLEA 95.2 EUR
K793-500ML
Ponceau S, Proteomik-Qualität
Ponceau S
Formel: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Molecular Weight: 760,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003892
CAS-Nummer: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@Lambda Max (1:50, Wasser) 0.9 - 1.4
Lambda Max (1:50, Wasser) 517 - 523 nm