Ponceau S
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
A2935.0500EA 53.8 EUR
A2935.0500
Ponceau S
Ponceau S
Formel: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Molecular Weight: 760,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003892
CAS-Nummer: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2