Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
53373-25MGEA 147 EUR
53373-25MG
Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B), Supelco®
Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B)
Formel: C₂₄H₂₁N₅
Molecular Weight: 379,4570 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003904
CAS-Nummer: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5