Tobramycin
Lieferant: Fitzgerald Industries
Gefahr
FITZ20-TS30EA 0 EUR
FITZ20-TS30
Tobramycin
Tobramycin
Formel: C₁₈H₃₇N₅O₉
Molecular Weight: 467,51 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077885
CAS-Nummer: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5