Adenosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALA9251-5GEA 37.3 EUR
SIALA9251-5G SIALA9251-100G PFIZA-9251 SIALA9251-25G
Adenosin, Sigma-Aldrich®
Adenosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
Molecular Weight: 267,24 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005752
CAS-Nummer: 58-61-7
EINECS: 200-389-9