Amphotericin B
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
PROOICRS0210EA 215 EUR
PROOICRS0210
Amphotericin B
Amphotericin B
Formel: C₄₇H₇₃NO₁₇
Molecular Weight: 924,08 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00877763
CAS-Nummer: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2