Vancomycin Hydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17900500EA 95 EUR
EHERC17900500
Vancomycin Hydrochlorid
Vancomycin Hydrochlorid
Formel: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Molecular Weight: 1485,71 g/mol
MDL: MFCD03613611
CAS-Nummer: 1404-93-9