Vancomycin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLE16685638-1GEA 67.9 EUR
MOLE16685638-1G
Vancomycin Hydrochlorid
Vancomycin Hydrochlorid
Formel: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Molecular Weight: 1485,71 g/mol
MDL: MFCD03613611
CAS-Nummer: 1404-93-9