DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Fischsperma)

Lieferant: Serva

SERA18580.01EA 105 EUR
SERA18580.01 SERA18580.02
DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Fischsperma)
DNS (Desoxyribonukleinsäure)
MDL: MFCD00130922
CAS-Nummer: 9007-49-2
EINECS: 309-566-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR