DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Lachssperma), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
31149-10G-F 31149-50G-F
SIAL31149-10G-FEA 55.1 EUR
SIAL31149-10G-F SIAL31149-50G-F
DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Lachssperma), Sigma-Aldrich®
DNS (Desoxyribonukleinsäure)
MDL: MFCD00130921
CAS-Nummer: 9007-49-2
EINECS: 309-566-6