DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Fischsperma), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
74782-100G 74782-10G
SIAL74782-100GEA 415 EUR
SIAL74782-100G SIAL74782-10G
DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Fischsperma), Sigma-Aldrich®
DNS (Desoxyribonukleinsäure)
MDL: MFCD00283430
CAS-Nummer: 9007-49-2
EINECS: 309-566-6