DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Herringssperma), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
D7290-1ML D7290-5X1ML
SIALD7290-1MLEA 61.2 EUR
SIALD7290-1ML SIALD7290-5X1ML
DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Herringssperma), Sigma-Aldrich®
DNS (Desoxyribonukleinsäure)
MDL: MFCD00130922
CAS-Nummer: 9007-49-2
EINECS: 309-566-6