Mitomycin C
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: Mitomycin, Ametycin
29805.01 29805.02 29805.03
SERA29805.01EA 114 EUR
SERA29805.01 SERA29805.02 SERA29805.03
Mitomycin C
Mitomycin C
Formel: C₁₅H₁₈N₄O₅
Molecular Weight: 334,33 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00078109
CAS-Nummer: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II