Mitomycin C (aus Streptomyces caespitosus), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Mitomycin, Ametycin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M0440-25MG M0440-5MG
SIALM0440-25MGEA 746 EUR
SIALM0440-25MG SIALM0440-5MG
Mitomycin C (aus Streptomyces caespitosus), Sigma-Aldrich®
Mitomycin C
Formel: C₁₅H₁₈N₄O₅
Molecular Weight: 334,33 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00078109
CAS-Nummer: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR