Mitomycin C (aus Streptomyces caespitosus), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Mitomycin, Ametycin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M0503-10X2MG M0503-2MG M0503-50X2MG M0503-5X2MG
SIALM0503-10X2MGEA 965 EUR
SIALM0503-10X2MG SIALM0503-2MG SIALM0503-50X2MG SIALM0503-5X2MG
Mitomycin C (aus Streptomyces caespitosus), Sigma-Aldrich®
Mitomycin C
Formel: C₁₅H₁₈N₄O₅
Molecular Weight: 334,33 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00078109
CAS-Nummer: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II