Mitomycin C (aus Streptomyces caespitosus), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mitomycin, Ametycin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M4287-2MG
M4287-5X2MG
SIALM4287-2MGEA
244
EUR
SIALM4287-2MG
SIALM4287-5X2MG
Mitomycin C (aus Streptomyces caespitosus), Sigma-Aldrich®
Mitomycin C
Formel:
C₁₅H₁₈N₄O₅ Molecular Weight: 334,33 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00078109 CAS-Nummer: 50-07-7 EINECS: 200-008-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...