Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz) ∼55% (Farbstoffgehalt), rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, Euchrysine 3RX, Acridine orange hemi(Zinc chloride) salt, Acridine orange, Basic orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Euchrysin GNY, N,N,N′,N′-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride compd. with zinc dichloride
300910250
300911000
ACRO300910250EA
40.6
EUR
ACRO300910250
ACRO300911000
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz) ∼55% (Farbstoffgehalt), rein
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Formel:
C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂ Molecular Weight: 369,96 g/mol Schmelzpunkt: 165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081043 CAS-Nummer: 10127-02-3 EINECS: 233-353-6 UN: 3143 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥50 % |