ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat]), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL11557-1GEA 104 EUR
SIAL11557-1G
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat]), Sigma-Aldrich®
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat])
Formel: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Molecular Weight: 548,68 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010404
CAS-Nummer: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6