Gefriertrockner, Tischgerät FreeZone®
Lieferant: Labconco
FreeZone®
LBCP7949060EA 4860 EUR
535-0234 LBCP7949060 LBCP7949030
Gefriertrockner, Tischgerät FreeZone®
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Der FreeZone® Tischgefriertrockner bietet ein kompaktes System zum Vorgefrieren von Proben für die anschließende Lyophilisation.
  • 1/2 HP FCKW/CFKW Gefriersystem kühlt Proben zur Weiterverarbeitung auf bis zu −40 °C
  • Die grün leuchtende LED zeigt das Erreichen der Betriebstemperatur an
  • Netzschalter rechtsseitig installiert
  • Einziehbarer Ablassschlauch linksseitig installiert
Temperaturbereich: − 20 °C bis − 42°C
Standards: UL geprüft.