Faecal containers with screw cap
Lieferant: LP Italiana
LPIT109447EA 292 EUR
LPIT109447 LPIT109448 LPIT109148 LPIT109247 LPIT109248 LPIT109047 LPIT109048 LPIT109147
Faecal containers with screw cap
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Stuhlprobensammlung
Containers made of PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
With or without spoon and label.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904